Learn More
N,N,N',N'-Tetrakis-(2-pyridylmethyl)-ethylendiamin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15470347
Click to view available options
Menge:
100 mg
300 mg
Zelldurchlässiger und extrem affinitätsstarker Chelator von Schwermetallen
A cell permeable and extremely high-affinity chelator of heavy metals
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16858-02-9
Summenformel C26H28N6
Molekulargewicht (g/mol) 424.55
MDL-Nummer MFCD00036918
InChI-Schlüssel CVRXLMUYFMERMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tpen, n,n,n',n'-tetrakis 2-pyridylmethyl ethylenediamine, n1,n1,n2,n2-tetrakis pyridin-2-ylmethyl ethane-1,2-diamine, unii-r9ptu1u29i, n,n,n',n'-tetrakis 2-pyridylmethyl ethane-1,2-diamine, r9ptu1u29i, n,n,n',n'-tetrakis 2-pyridyl-methyl ethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetrakis 2-pyridinylmethyl-, oc-6-11, 1,2-ethanediamine,n,n,n',n'-tetrakis 2-pyridinylmethyl, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetrakis 2-pyridinylmethyl
PubChem CID 5519
SMILES C(CN(CC1=CC=CC=N1)CC1=CC=CC=N1)N(CC1=CC=CC=N1)CC1=CC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N,N',N'-Tetrakis-(2-pyridylmethyl)ethylenediamine
Schmelzpunkt 110°C to 112°C
Farbe Weiß
Menge 100 mg
Beilstein 4211982
IUPAC-Name (2-{bis[(Pyridin-2-yl)methyl]amino}ethyl)bis[(pyridin-2-yl)methyl]amin
Formelmasse 424.54
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N,N',N'-Tetrakis-(2-pyridylmethyl)ethylenediamine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: N,N,N',N'-Tetrakis-(2-pyridylmethyl)ethylenediamine