Learn More
N,N,N',N'-tetrakis(2-hydroxyethyl)ethylendiamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10107383
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 140-07-8
Summenformel C10H24N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 236.31
MDL-Nummer MFCD00002854
InChI-Schlüssel BYACHAOCSIPLCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym theed, n,n,n',n'-tetrakis 2-hydroxyethyl ethylenediamine, ethylenediamine tetraethanol, entol, tked, ethylenedinitrilotetraethanol, tetrakis hydroxyethyl ethylenediamine, tetra hydroxyethyl ethylenediamine, unii-k5ape098zi, tetrahydroxyethyl ethylenediamine
PubChem CID 67322
SMILES OCCN(CCO)CCN(CCO)CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis bernsteinfarben
Dichte 1.1300g/mL
pH ≥10 (25% soln.)
Flammpunkt 110 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (HOCH2CH2)2NCH2CH2N(CH2CH2OH)2
Brechungsindex 1.4990 to 1.5070
Menge 100 g
Relative Dichte 1.13
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol
IUPAC-Name 2-[2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethyl-(2-hydroxyethyl)amino]ethanol
Formelmasse 236.31
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine