Learn More
N,N'-Diphenylharnstoff, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11442998
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102-07-8
Summenformel C13H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 212.25
MDL-Nummer MFCD00003017
InChI-Schlüssel GWEHVDNNLFDJLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-diphenylurea, carbanilide, diphenylurea, diphenylcarbamide, s-diphenylurea, urea, n,n'-diphenyl, sym-diphenylurea, acardite i, acardite, n-phenyl-n'-phenylurea
PubChem CID 7595
ChEBI CHEBI:41320
IUPAC-Name 1,3-Diphenylharnstoff
SMILES O=C(NC1=CC=CC=C1)NC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N'-Diphenylurea
Schmelzpunkt 240°C to 244°C
Dichte 1.239
Siedepunkt 260°C (decomposition)
Menge 100 g
Beilstein 782650
Merck Index 14,1785
Formelmasse 212.25
Reinheit (%) 98%