Learn More
N,N'-Diphenylbenzidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N, N'-Diphenylbenzidine |
CAS Min. % | 96.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 246°C to 250°C |
Farbe | Braun bis Grau |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 96% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 5 g |
Beilstein | 13, 223 |