Learn More
N,N-Dimethylformamid-Dimethylacetal, ca. 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10687322
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
4637-24-5, 149-73-5, 68-12-2, 67-56-1
C5H13NO2
119.16
MFCD00008482
ZSXGLVDWWRXATF-UHFFFAOYSA-N
n,n-dimethylformamide dimethyl acetal, 1,1-dimethoxytrimethylamine, dimethoxymethyl dimethylamine, methanamine, 1,1-dimethoxy-n,n-dimethyl, dimethylformamide-dimethylacetal, dmf dimethyl acetal, dmfdma, dimethylformamide dimethyl acetal, 1,1-dimethoxy-n,n-dimethylmethylamine, dimethoxy dimethylamino methane
78373
CHEBI:85061
1,1-Dimethoxy-N,N-dimethylmethanamin
CN(C)C(OC)OC
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
4637-24-5, 149-73-5, 68-12-2, 67-56-1
C5H13NO2
119.16
MFCD00008482
ZSXGLVDWWRXATF-UHFFFAOYSA-N
n,n-dimethylformamide dimethyl acetal, 1,1-dimethoxytrimethylamine, dimethoxymethyl dimethylamine, methanamine, 1,1-dimethoxy-n,n-dimethyl, dimethylformamide-dimethylacetal, dmf dimethyl acetal, dmfdma, dimethylformamide dimethyl acetal, 1,1-dimethoxy-n,n-dimethylmethylamine, dimethoxy dimethylamino methane
78373
CHEBI:85061
1,1-Dimethoxy-N,N-dimethylmethanamin
CN(C)C(OC)OC
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Alkylierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N, N-Dimethylformamide dimethyl acetal
Namenshinweis ca 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 0.8900g/mL
Siedepunkt 102.0°C to 104.0°C
Flammpunkt 7°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2NCH(OCH3)2
Brechungsindex 1.3972
Menge 100 g
UN-Nummer 1993
Fieser 03,115; 04,184; 05,254; 06,221; 08,191; 09,182; 10,158; 13,120; 05,646; 06,566; 07,355; 09,447; 11,501
Relative Dichte 0.89
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: soluble in many organic solvents
Formelmasse 119.16
Reinheit (%) ca. 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Methanamine, 1,1-dimethoxy-N,N-dimethyl-, Methyl orthoformate, Dimethylformamide,Methyl alcohol