Learn More
N,N-Dimethylformamid-Dimethylacetal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11418276
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal is used as an intermediate in the formation of pyridine derivatives, which exhibits inhibition against PI3 kinase p110alfa enzymes. It is utilized for the derivatization of primary sulfonamides and trifluoroacetic acid. It is also used in the preparation of formamidine derivatives. It is used as a reagent for n-dimethylaminomethylene and methyl esters. Further, it is used to catalyze the coupling of epoxides with carbon dioxide to prepare cyclic carbonates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,N-Dimethylformamid-Dimethylacetal wird als Zwischenprodukt bei der Bildung von Pyridinderivaten verwendet, die eine Hemmung gegen PI3-Kinase-p110alfa-Enzyme aufweisen. Wird für die Derivatisierung von primären Sulfonamiden und Trifluoressigsäure verwendet. Wird zudem bei der Herstellung von Formamidin-Derivaten verwendet. Wird als Reagenz für n-Dimethylaminomethylen und Methylester verwendet. Darüber hinaus Verwendung zur Katalytisierung der Kupplung von Epoxiden mit Kohlendioxid zur Herstellung zyklischer Karbonate.
Löslichkeit
Mischbar mit den meisten organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4637-24-5
Summenformel C5H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 119.16
MDL-Nummer MFCD00008482
InChI-Schlüssel ZSXGLVDWWRXATF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylformamide dimethyl acetal, 1,1-dimethoxytrimethylamine, dimethoxymethyl dimethylamine, methanamine, 1,1-dimethoxy-n,n-dimethyl, dimethylformamide-dimethylacetal, dmf dimethyl acetal, dmfdma, dimethylformamide dimethyl acetal, 1,1-dimethoxy-n,n-dimethylmethylamine, dimethoxy dimethylamino methane
PubChem CID 78373
ChEBI CHEBI:85061
IUPAC-Name 1,1-Dimethoxy-N,N-dimethylmethanamin
SMILES COC(OC)N(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal
Schmelzpunkt -85°C
Dichte 0.897
Siedepunkt 102°C to 104°C
Flammpunkt 7°C (45°F)
Brechungsindex 1.3972
Menge 25 g
UN-Nummer UN1993
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with most organic solvents.
Formelmasse 119.16
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: N,N-Dimethylformamide dimethyl acetal