Learn More
N,N-Dimethylformamid-Dibenzylacetal, tech. 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
N,N-Dimethylformamid Diethylacetal wurde zur Quantifizierung von Kokain und seinem primären Metaboliten Benzoylecgonin aus der Urinmatrix durch Gaschromatographie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in einer Vielzahl von inerten Lösungsmitteln.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
N,N-Dimethylformamid Diethylacetal wurde zur Quantifizierung von Kokain und seinem primären Metaboliten Benzoylecgonin aus der Urinmatrix durch Gaschromatographie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in einer Vielzahl von inerten Lösungsmitteln.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N,N-Dimethylformamide dibenzyl acetal |
Dichte | 1.045 |
Siedepunkt | 138°C to 140°C (0.5 mmHg) |
Menge | 50 g |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in variety of inert solvents. |
Formelmasse | 271.36 |
Reinheit (%) | 85% |
Güte | Eigenschaften |