Learn More
N,N-Dimethylformamide, ≥99.8%, ACS Spectrophotometric Grade, Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Artikelnummer. 15621460
Click to view available options
Menge:
2 L
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethylformamide
CAS 68-12-2
Dichte 0.944g/mL
Menge 2 L
Explosionsgrenze 0.152
Flammpunkt 58°C (136.4°F)
Zündpunkt 833°F
Verpackung Glasflasche
Summenformel C3H7NO
Strukturformel HCON(CH3)2
MDL-Nummer MFCD00003284
Dampfdruck 2.7mmHg (20°C)
UN-Nummer UN2265
Beilstein 605365
Synonym dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
InChI-Schlüssel ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C=O
IUPAC-Name N,N-Dimethylformamid
Molekulargewicht (g/mol) 73.10
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
Formelmasse 73.09g/mol
Reinheit (%) ≥99.8%
Güte ACS