Learn More
N,N-Dimethylformamid, ≥ 99.8 %, ACS-Reagenz, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15603610
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2.5 l
20 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
ACS-Reagenz, ≥99.8 %
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68-12-2
Summenformel C3H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 73.10
MDL-Nummer MFCD00003284
InChI-Schlüssel ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym Dimethylformamid, N,N-Dimethylmethanamid, N-Formaldimethylamin, Formamid, N,N-Dimethyl, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
IUPAC-Name N,N-Dimethylformamid
SMILES CN(C)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethylformamid
Schmelzpunkt -61 °C
Dichte 0.944 g/ml
Siedepunkt 153 °C
Menge 500 ml
Explosionsgrenze 0.152
Flammpunkt 58 °C (136.4 °F)
Zündpunkt 833 °F
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HCON(CH3)2
Dampfdruck 2.7 mmHg (20 °C)
UN-Nummer UN2265
Beilstein 605365
Formelmasse 73.09 mol
Reinheit (%) ≥ 99.8 %
Güte ACS-Reagenz