Learn More
N,N-Dimethylacetamid-dimethylacetal, tech. 90%, stab. mit5 -10 % Methanol, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
N,N-Dimethylacetamide dimethyl acetal is used as a reagent for the synthesis of amides, diacylamines, and heterocycles, one carbon inserting synthon in preparation of pyrimido[1,2-a][1,3,5]triazin-6-ones. It is used as intermediate in building block.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,N-Dimethylacetamid-Dimethylacetal wird als Reagenz für die Synthese von Amiden, Diacylaminen und Heterocyclen verwendet, wobei ein Kohlenstoff-Einsatzsynthon zur Herstellung von Pyrimido[1,2-a][1,3,5]Triazin-6-onen verwendet wird. Wird als Zwischenprodukt im Baustein verwendet.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Lagerung bei 2–8 °C. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren.
N,N-Dimethylacetamid-Dimethylacetal wird als Reagenz für die Synthese von Amiden, Diacylaminen und Heterocyclen verwendet, wobei ein Kohlenstoff-Einsatzsynthon zur Herstellung von Pyrimido[1,2-a][1,3,5]Triazin-6-onen verwendet wird. Wird als Zwischenprodukt im Baustein verwendet.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Lagerung bei 2–8 °C. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N,N-Dimethylacetamide dimethyl acetal |
Namenshinweis | stabilized with 5 to 10% methanol |
Dichte | 0.911 |
Siedepunkt | 118°C to 120°C |
Flammpunkt | 8°C (46°F) |
Brechungsindex | 1.412 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN1993 |
Beilstein | 1420865 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |