Learn More
N,N-Dimethylacetamid-Dimethylacetamid-Dimethylacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10270853
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18871-66-4
Summenformel C6H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 133.19
MDL-Nummer MFCD00008476
InChI-Schlüssel FBZVZUSVGKOWHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethylacetamide dimethyl acetal, 1,1-dimethoxy-n,n-dimethylethylamine, 1,1-dimethoxyethyl dimethylamine, 1,1-dimethoxyethyl dimethyl amine, 1,1-dimethoxy-ethyl-dimethyl-amine, ethanamine, 1,1-dimethoxy-n,n-dimethyl, dimethylacetamide dimethylacetal, dimethylacetamide dimethyl acetal, n,n-dimethylacetamide dimethyl acetal, stabilized with methanol, zlchem 332
PubChem CID 87835
IUPAC-Name 1,1-Dimethoxy-N,N-dimethylethanamin
SMILES CC(N(C)C)(OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethylacetamide dimethyl acetal
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 0.9110g/mL
Siedepunkt 110.0°C to 118.0°C
Flammpunkt 8°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589nm)
Menge 25 g
Fieser 04,166; 05,226; 10,154
Relative Dichte 0.911
Stabilisator sodium carbonate
Formelmasse 133.19
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit