Learn More
N,N-Dimethyl-4-Nitroanilin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
It is an aromatic intermediate and in the experimental and theoretical study of the structure of N,N-dimethyl-4-nitroaniline derivatives as model compounds for non-linear optical organic materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein aromatisches Zwischenprodukt und in der experimentellen und theoretischen Untersuchung der Struktur von N,N-Dimethyl-4-Nitroanilinderivaten als Modellverbindungen für nichtlineare optische organische Materialien.
Löslichkeit
Löslich in Dichlormethan. Unlöslich in Wasser. Löslichkeit in heißem Methanol (nahezu Transparenz).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Es ist ein aromatisches Zwischenprodukt und in der experimentellen und theoretischen Untersuchung der Struktur von N,N-Dimethyl-4-Nitroanilinderivaten als Modellverbindungen für nichtlineare optische organische Materialien.
Löslichkeit
Löslich in Dichlormethan. Unlöslich in Wasser. Löslichkeit in heißem Methanol (nahezu Transparenz).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N,N-Dimethyl-4-nitroaniline |
Schmelzpunkt | 163°C to 166°C |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 638087 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in dichloromethane. Insoluble in water. Solubility in hot methanol (almost transparency). |
Formelmasse | 166.18 |
Reinheit (%) | ≥98% |