Learn More
N,N-Diisopropylethylamin Trihydrofluorid 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10561144
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 131600-43-6
Summenformel C8H22F3N
Molekulargewicht (g/mol) 189.27
MDL-Nummer MFCD00144880
InChI-Schlüssel AJRRXKJZYYBJPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym diisopropylethylamine trihydrofluoride, n-ethyl-n-isopropylpropan-2-amine trihydrofluoride, n,n-diisopropylethylamine trihydrofluoride, acmc-1bx1e, ksc490i4d, n,n,-diisopropylethylamine trihydrofluoride, n-ethyl-n-isopropylpropan-2-aminetrihydrofluoride, n-ethyl-n-isopropyl-propan-2-amine trihydrofluoride, n-ethyl-n-propan-2-yl-2-propanamine trihydrofluoride, n-ethyl-n-propan-2-yl-propan-2-amine trihydrofluoride
PubChem CID 45108321
IUPAC-Name ethylbis(propan-2-yl)amine trihydrofluoride
SMILES F.F.F.CCN(C(C)C)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N, N-Diisopropylethylamine trihydrofluoride
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.9650g/mL
Siedepunkt 93°C to 95°C (4.0 mmHg)
Flammpunkt 40.5°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 1 g
Relative Dichte 0.965
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 189.26
Reinheit (%) 90%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Diisopropylethylamine trihydrofluoride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P361-Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.