Learn More
N,N-Diethylethylenediamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Beschreibung
N,N-Diethylethylenediamine was used in the oxidative amidation of hydrogen phosphonate diesters in the synthesis of oligonucleotides. It is also used to develop melanin targeted PET and single-photon emission computed tomography (SPECT) imaging agents for melanoma.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,N-Diethylethylendiamin wurde bei der oxidativen Amidierung von Phosphonatdiestern bei der Synthese von Oligonukleotiden eingesetzt. Es wird auch zur Entwicklung von Melanin-gezielten PET- und Single-Photon-Emissions-Computertomographie (SPECT) Bildgebungsmitteln für das Melanom verwendet.
Löslichkeit
In Wasser mischbar
Hinweise
Luftempfindlich. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Vor elektrostatischen Aufladungen schützen. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
N,N-Diethylethylendiamin wurde bei der oxidativen Amidierung von Phosphonatdiestern bei der Synthese von Oligonukleotiden eingesetzt. Es wird auch zur Entwicklung von Melanin-gezielten PET- und Single-Photon-Emissions-Computertomographie (SPECT) Bildgebungsmitteln für das Melanom verwendet.
Löslichkeit
In Wasser mischbar
Hinweise
Luftempfindlich. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Vor elektrostatischen Aufladungen schützen. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N,N-Diethylethylenediamine |
Schmelzpunkt | <-70°C |
Dichte | 0.825 |
Siedepunkt | 145°C to 147°C |
Flammpunkt | 30°C (86°F) |
Brechungsindex | 1.436 |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN2685 |
Beilstein | 605299 |
Löslichkeitsinformationen | Miscible in water. |