Learn More
N,N'-Dicyclohexylmorpholin-4-Carboxamidin, 98+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15462716
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4975-73-9
Summenformel C17H31N3O
Molekulargewicht (g/mol) 293.455
MDL-Nummer MFCD00063252
InChI-Schlüssel OZNYZQOTXQSUJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-dicyclohexyl-4-morpholinecarboxamidine, n,n'-dicyclohexyl-4-morpholine carboxamidine, n,n'-dicyclohexyl-1-morpholinoformamidine, n,n'-dicyclohexylmorpholine-4-carboxamidine, 4-morpholinecarboximidamide, n,n'-dicyclohexyl, formamidine, n,n'-dicyclohexyl-1-morpholino, n,n'-dicyclohexyl-4-morpholine-carboxamidine, z-n,n'-dicyclohexylmorpholine-4-carboximidamide, 4-n,n'-dicyclohexylamidino morpholine, n,n'-dicyclohexyl-4-morpholinecarboximidamide
PubChem CID 21079
IUPAC-Name N,N'-Dicyclohexylmorpholin-4-carboximidamid
SMILES C1CCC(CC1)NC(=NC2CCCCC2)N3CCOCC3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N'-Dicyclohexylmorpholine-4-carboxamidine
Schmelzpunkt 105°C to 107°C
Menge 25 g
Formelmasse 293.45
Reinheit (%) ≥98%