Learn More
N,N'-Diallylthioharnstoff, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11312636
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6601-20-3
Summenformel C7H12N2S
Molekulargewicht (g/mol) 156.247
MDL-Nummer MFCD00014945
InChI-Schlüssel DZZWKUMHMSNBSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-diallylthiourea, 1,3-diallyl-2-thiourea, diallylthiourea, n,n'-diallylthiourea, bisallylthiocarbamide, n,n'-bis-allylthiourea, thiourea, n,n'-di-2-propenyl, thiourea, n,n'-di-2-propen-1-yl, 1,3-bis prop-2-en-1-yl thiourea, 1,3-bis prop-2-enyl thiourea
PubChem CID 3034186
IUPAC-Name 1,3-Bis(prop-2-enyl)thioharnstoff
SMILES C=CCNC(=S)NCC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N'-Diallylthiourea
Schmelzpunkt 42°C to 45°C
Geruch Odorless
Menge 5 g
Beilstein 1754800
Formelmasse 156.25
Reinheit (%) 96%