Learn More
N,N'-Di(o-tolyl)Ethylendiamin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11421537
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 94-92-8
Summenformel C16H20N2
Molekulargewicht (g/mol) 240.35
MDL-Nummer MFCD00048073
InChI-Schlüssel ZQMPWXFHAUDENN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-di-o-tolylethylenediamine, n,n'-di o-tolyl ethylenediamine, n,n'-ethylenedi-o-toluidine, 1,2-ethanediamine, n,n'-bis 2-methylphenyl, 1,2-ethanediamine, n1,n2-bis 2-methylphenyl, n,n'-bis 2-methylphenyl ethane-1,2-diamine, 2-methylphenyl 2-2-methylphenyl amino ethyl amine, n1,n2-bis 2-methylphenyl ethane-1,2-diamine, cambridge id 5185196, n,n'-di-o-tolylethylendiamin
PubChem CID 66759
IUPAC-Name N1,N2-bis(2-methylphenyl)ethane-1,2-diamine
SMILES CC1=CC=CC=C1NCCNC1=CC=CC=C1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N'-Di(o-tolyl)ethylenediamine
Schmelzpunkt 70°C to 73°C
Menge 5 g
Formelmasse 240.35
Reinheit (%) 98%