Learn More
N,N-Bis(Carboxymethyl)-Dl-Alanin-Trinatriumsalz, ≥90.0 %, Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N,N-Bis(Carboxymethyl)-Dl-Alanin-Trinatriumsalz |
CAS | 164462-16-2 |
Verpackung | Poly-Flasche |
Summenformel | C7H11NNa3O6 |
MDL-Nummer | MFCD08276427 |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Synonym | n,n-bis-Carboxymethylalanin-Trinatriumsalz |
InChI-Schlüssel | SQKOOOSPGWXVRN-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CC(C(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O.[Na].[Na].[Na] |