Learn More
N,N'-Bis(Acryloyl)cystamin, Elektrophoresereagenz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
BAC wird als reversibler Crosslinker für Polyacrylamid-Gele verwendet, um die Isolierung von Makromolekülen zu vereinfachen, die auf den Gelen getrennt sind. Die Disulfid-Brücken können mit einem geeigneten Reduktionsmittel unterbrochen werden. A1-g-Schicht eines 4 %igen (12:1)-Gels löst sich in 5 ml mM 100 DTT in TBE (pH8.3) in weniger als 30 Min. auf. Der pH-Wert von 8.3 ist optimal für die schnelle Auflösung des Gels.
Löslichkeit
Löslich in Essigsäure bei 50 mg/ml
Hinweise
Lagerung bei -20 °C. Nicht kompatibel mit Wärme, Oxidationsmitteln.
BAC wird als reversibler Crosslinker für Polyacrylamid-Gele verwendet, um die Isolierung von Makromolekülen zu vereinfachen, die auf den Gelen getrennt sind. Die Disulfid-Brücken können mit einem geeigneten Reduktionsmittel unterbrochen werden. A1-g-Schicht eines 4 %igen (12:1)-Gels löst sich in 5 ml mM 100 DTT in TBE (pH8.3) in weniger als 30 Min. auf. Der pH-Wert von 8.3 ist optimal für die schnelle Auflösung des Gels.
Löslichkeit
Löslich in Essigsäure bei 50 mg/ml
Hinweise
Lagerung bei -20 °C. Nicht kompatibel mit Wärme, Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N,N'-Bis(acryloyl)cystamine |
Namenshinweis | Electrophoresis Reagent |
Schmelzpunkt | 123°C to 124°C |
Farbe | Weiß |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble at 50mg/mL in acetic acid |
Formelmasse | 260.37 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Pulver |