Learn More
N,N'-Bis(acryloyl)cycotmin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
N,N'-Bis(acryloyl)cystamine is used as a reversible cross-linker for polyacrylamide gels. It is also used for DNA purification. Further, it finds application in Suzuki reaction and fabrication of hydrogel modified plasmonic crystal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N, N′-Bis(acryloyl)cystamine |
Schmelzpunkt | 123°C to 124°C |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in acetic acid. Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 260.37 |
Physikalische Form | Pulver |
Sicherheit und Handhabung
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
- N,N'-Bis(acryloyl)cystamine
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: N,N-(Dithiodi-2,1-ethanediyl)bis(acrylamide)