Learn More
N-Methylmaleinsäure Hydrazid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450047
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5436-01-1
MDL-Nummer MFCD00234108
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methylmaleic hydrazide
Schmelzpunkt 216°bis 219 °C
Summenformel C5H6N2O2
Menge 25 g
Synonym 3-hydroxy-1-methylpyridazin-6 1h-one, 1-methyl-3,6-pyridazinedione, n-methyl-3,6-pyridazinedione, n-methylmaleic hydrazide, 6-hydroxy-2-methylpyridazin-3 2h-one, n-methyl maleic hydrazide, 1-methyl-3,6-1h,2h pyridazinedione, 1-methyl-1,2-dihydropyridazine-3,6-dione, 6-hydroxy-2-methylpyridazin-3-one, 1-methyl-1,2-dihydro-3,6-pyridazinedione
InChI-Schlüssel UAECOHJYXUJDOF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C(=O)C=CC(=O)N1
IUPAC-Name 2-Methyl-1H-Pyridazin-3,6-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 126.12
PubChem CID 95157
Formelmasse 126.11
Reinheit (%) 97%