Learn More
N-Methylcaprolactam, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
N-Methylcaprolactam was used to study the inhibition mechanism of poly-[N-vinylcaprolactam] (PVCAP) and its related compounds against hydrate formation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Methylcaprolactam wird verwendet, um den Hemmmechanismus von Poly-[N-vinylcaprolactam] (PVCAP) und seiner verwandten Verbindungen gegenüber der Bildung von Hydrat zu erforschen.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch, von Feuchtigkeit fernhalten. In einem dicht verschlossenen Behälter und in einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Bereich lagern. Unter trockenem Inertgas lagern.
N-Methylcaprolactam wird verwendet, um den Hemmmechanismus von Poly-[N-vinylcaprolactam] (PVCAP) und seiner verwandten Verbindungen gegenüber der Bildung von Hydrat zu erforschen.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch, von Feuchtigkeit fernhalten. In einem dicht verschlossenen Behälter und in einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Bereich lagern. Unter trockenem Inertgas lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Methylcaprolactam |
Dichte | 0.991 |
Siedepunkt | 106°C to 108°C (6 mmHg) |
Flammpunkt | 103°C (217°F) |
Brechungsindex | 1.484 |
Menge | 25 g |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Löslichkeitsinformationen | Fully miscible with water. |
Formelmasse | 127.18 |
Reinheit (%) | 96% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- N-Methylcaprolactam
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: N-Methylcaprolactam