Learn More
N-Methylbenzylamin 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Methylbenzylamine |
Namenshinweis | 97% |
CAS Min. % | 96.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | -24°C |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Dichte | 0.9400g/mL |
Siedepunkt | 184°C to 189°C |
Flammpunkt | 63°C |
Infrarotspektrum | Echt |