Learn More
N-Methylbenzylamin 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10090590
Click to view available options
Menge:
5 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-67-3
Summenformel C8H11N
Molekulargewicht (g/mol) 121.18
MDL-Nummer MFCD00008289
InChI-Schlüssel RIWRFSMVIUAEBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylbenzylamine, methylbenzylamine, n-benzylmethylamine, benzyl methyl amine, benzenemethanamine, n-methyl, benzylmethylamine, n-methy-n-benzylamine, n-benzyl-n-methylamine, benzylamine, n-methyl, n-methyl phenyl methanamine
PubChem CID 7669
IUPAC-Name N-Methyl-1-phenylmethanamin
SMILES CNCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methylbenzylamine
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -24°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9400g/mL
Siedepunkt 184°C to 189°C
Flammpunkt 63°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH2NHCH3
Brechungsindex 1.5214 to 1.5234
Menge 5 mL
Beilstein 12, 1019
Relative Dichte 0.94
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 65g/L (20°C)
Formelmasse 121.18
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit