Learn More
n-Methyl-n-(3-piperidin-1-ylbenzyl)amin, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10412063
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 859850-65-0
Summenformel C13H20N2
Molekulargewicht (g/mol) 204.317
MDL-Nummer MFCD07772817
InChI-Schlüssel WHELHMLNRPDTJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-n-3-piperidin-1-ylbenzyl amine, methyl 3-piperidin-1-yl phenyl methyl amine, methyl 3-piperidylphenyl methyl amine, benzenemethanamine,n-methyl-3-1-piperidinyl, n-methyl-1-3-piperidin-1-ylphenyl methanamine, n-methyl-1-3-piperidin-1-yl phenyl methanamine
PubChem CID 7162073
IUPAC-Name N-Methyl-1-(3-Piperidin-1-ylphenyl)Methanamin
SMILES CNCC1=CC(=CC=C1)N2CCCCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-methyl-N-(3-piperidin-1-ylbenzyl)amine
CAS Min. % 89.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 204.32
Reinheit (%) 95%