Learn More
n-Methyl-n-(3-piperidin-1-ylbenzyl)amin, 90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-methyl-N-(3-piperidin-1-ylbenzyl)amine |
CAS Min. % | 89.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 204.32 |
Reinheit (%) | 95% |