Learn More
N-Methyl-D-Asparaginsäure, ≥98 %
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Methyl-D-aspartic acid |
Schmelzpunkt | 187°C to 192°C |
Farbe | Weiß |
Beilstein | 1724431 |
Merck Index | 14,6662 |
Formelmasse | 147.13 |
Reinheit (%) | ≥98% |
Menge | 50 mg |
Optische Drehung | −15° (c=2 in Water) |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |