Learn More
N-Methylbis(Trifluoracetamid), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10158742
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 685-27-8
Summenformel C5H3F6NO2
Molekulargewicht (g/mol) 223.07
InChI-Schlüssel AWGBWLXGUPTXHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym mbtfa, n-methyl-bis trifluoroacetamide, n-methylbis trifluoroacetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-n-trifluoroacetyl acetamide, n,n-bis trifluoroacetyl methylamine, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-n-2,2,2-trifluoroacetyl acetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-n-trifluoroacetyl, n-methylbistrifluoroacetamide, n-methyl-bis-trifluoroacetamide
PubChem CID 69635
IUPAC-Name 2,2,2-Trifluor-N-methyl-N-(2,2,2-trifluoracetyl)acetamid
SMILES CN(C(=O)C(F)(F)F)C(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methyl-bis(trifluoroacetamide)
Dichte 1.5470g/mL
Siedepunkt 120°C to 122°C
Flammpunkt 45°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CF3CO)2NCH3
Menge 5 mL
Relative Dichte 1.547
Formelmasse 223.07
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Methyl-bis(trifluoroacetamide)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.