Learn More
N-Methyl-3-(Trifluormethyl)Benzylamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine |
Farbe | Farblos |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2735 |
Formelmasse | 189.18 |
Reinheit (%) | 95% |
Physikalische Form | Öl |