Learn More
N-Methyl-2-morpholino-5-(trifluormethyl)benzylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Methyl-2-morpholino-5-(trifluoromethyl)benzylamine |
CAS | 886851-52-1 |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Summenformel | C13H17F3N2O |
MDL-Nummer | MFCD09025891 |
Menge | 1 g |
Synonym | n-methyl-2-morpholino-5-trifluoromethyl benzylamine, methyl 2-morpholin-4-yl-5-trifluoromethyl phenyl methyl amine, n-methyl-n-2-morpholin-4-yl-5-trifluoromethyl benzyl amine, benzenemethanamine,n-methyl-2-4-morpholinyl-5-trifluoromethyl, n-methyl-1-2-morpholino-5-trifluoromethyl phenyl methanamine, n-methyl-1-2-morpholin-4-yl-5-trifluoromethyl phenyl methanamine |
InChI-Schlüssel | UAZNBBVDDCKGES-UHFFFAOYSA-N |