Learn More
N-Methyl-[(2,3-dihydrobenzo[b]furan-7 -yl)methyl]amin, 90 %, Thermo Scientific™
71.20 CHF - 193.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 389845-43-6
Summenformel C10H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 163.22
MDL-Nummer MFCD10700046
InChI-Schlüssel WVSLYVGYBIMHJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-2,3-dihydrobenzo b furan-7-yl methyl amine, 2,3-dihydro-1-benzofuran-7-ylmethyl methyl amine, 1-2,3-dihydrobenzofuran-7-yl-n-methylmethanamine, 2,3-dihydro-benzofuran-7-ylmethyl methylamine, 7-benzofuranmethanamine,2,3-dihydro-n-methyl, 2,3-dihydrobenzo 2,3-b furan-7-ylmethyl methylamine, 1-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl-n-methylmethanamine
PubChem CID 26343571
IUPAC-Name 1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-7-yl)-N-methylmethanamin
SMILES CNCC1=CC=CC2=C1OCC2
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10142914
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
CC00946CB
250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche
71.20 CHF
250 Milligramm
Verfügbar ab: 28-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10633985
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
CC00946DA
1 g Bernsteinfarbene Glasflasche
193.00 CHF
1 Gramm
Verfügbar ab: 28-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Chemische Identifikatoren
389845-43-6
163.22
WVSLYVGYBIMHJY-UHFFFAOYSA-N
26343571
CNCC1=CC=CC2=C1OCC2
C10H13NO
MFCD10700046
n-methyl-2,3-dihydrobenzo b furan-7-yl methyl amine, 2,3-dihydro-1-benzofuran-7-ylmethyl methyl amine, 1-2,3-dihydrobenzofuran-7-yl-n-methylmethanamine, 2,3-dihydro-benzofuran-7-ylmethyl methylamine, 7-benzofuranmethanamine,2,3-dihydro-n-methyl, 2,3-dihydrobenzo 2,3-b furan-7-ylmethyl methylamine, 1-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl-n-methylmethanamine
1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-7-yl)-N-methylmethanamin
Spezifikation
N-methyl-[(2, 3-dihydrobenzo[b]furan-7-yl)methyl]amine
89.5
90%
MFCD10700046
WVSLYVGYBIMHJY-UHFFFAOYSA-N
1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-7-yl)-N-methylmethanamin
26343571
90%
389845-43-6
100.0
C10H13NO
n-methyl-2,3-dihydrobenzo b furan-7-yl methyl amine, 2,3-dihydro-1-benzofuran-7-ylmethyl methyl amine, 1-2,3-dihydrobenzofuran-7-yl-n-methylmethanamine, 2,3-dihydro-benzofuran-7-ylmethyl methylamine, 7-benzofuranmethanamine,2,3-dihydro-n-methyl, 2,3-dihydrobenzo 2,3-b furan-7-ylmethyl methylamine, 1-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl-n-methylmethanamine
CNCC1=CC=CC2=C1OCC2
163.22
163.22
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Gefahr