Learn More
N-Methyl-[(2,3-dihydrobenzo[b]furan-7 -yl)methyl]amin, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10142914
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 389845-43-6
Summenformel C10H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 163.22
MDL-Nummer MFCD10700046
InChI-Schlüssel WVSLYVGYBIMHJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-2,3-dihydrobenzo b furan-7-yl methyl amine, 2,3-dihydro-1-benzofuran-7-ylmethyl methyl amine, 1-2,3-dihydrobenzofuran-7-yl-n-methylmethanamine, 2,3-dihydro-benzofuran-7-ylmethyl methylamine, 7-benzofuranmethanamine,2,3-dihydro-n-methyl, 2,3-dihydrobenzo 2,3-b furan-7-ylmethyl methylamine, 1-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl-n-methylmethanamine
PubChem CID 26343571
IUPAC-Name 1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-7-yl)-N-methylmethanamin
SMILES CNCC1=CC=CC2=C1OCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-methyl-[(2, 3-dihydrobenzo[b]furan-7-yl)methyl]amine
CAS Min. % 89.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 163.22
Reinheit (%) 90%