Learn More
N-Methyl-1-Naphthalinmethylaminhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Methyl-1-naphthalenemethylamine hydrochloride |
Schmelzpunkt | 190°C to 193°C |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 207.7 |
Reinheit (%) | 98% |