Learn More
N-(Methoxymethyl)-N-(trimethylsilylmethyl)-benzylamin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15722166
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 93102-05-7
Summenformel C13H23NOSi
Molekulargewicht (g/mol) 237.42
MDL-Nummer MFCD00674005
InChI-Schlüssel RPZAAFUKDPKTKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methoxymethyl-n-trimethylsilylmethyl benzylamine, n-benzyl-1-methoxy-n-trimethylsilyl methyl methanamine, benzyl methoxymethyl trimethylsilyl methyl amine, benzyl-methoxymethyl-trimethylsilanylmethyl-amine, n-benzyl-n-methoxymethyl-n-trimethylsilylmethylamine, n-benzyl-n-methoxymethyl trimethylsilylmethylamine, n-methoxymethyl phenyl-n-trimethylsilyl methyl methanamine, n-methoxymethyl-n-trimethylsilyl methyl phenyl, n-methoxymethyl-n-trimethylsilylmethyl-benzylamine
PubChem CID 353442
IUPAC-Name N-(Methoxymethyl)-1-phenyl-N-(trimethylsilylmethyl)methanamin
SMILES COCN(CC1=CC=CC=C1)C[Si](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(Methoxymethyl)-N-(trimethylsilylmethyl)benzylamine
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9280g/mL
Elementanalytik 95% min.
Siedepunkt 76°C (0.3 mmHg)
Flammpunkt 66°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH2N(CH2OCH3)CH2Si(CH3)3
Brechungsindex 1.4915 to 1.4935
Menge 25 g
Relative Dichte 0.928
Formelmasse 237.42
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit