Learn More
N-Isopropylbenzylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490847
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102-97-6
Summenformel C10H15N
Molekulargewicht (g/mol) 149.237
MDL-Nummer MFCD00008863
InChI-Schlüssel LYBKPDDZTNUNNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-isopropylbenzylamine, n-benzylisopropylamine, isopropylbenzylamine, n-benzyl-n-isopropylamine, benzylisopropylamine, benzenemethanamine, n-1-methylethyl, n-benzyl isopropylamine, benzylamine, n-isopropyl, n-1-methylethyl-benzenemethanamine, benzyl propan-2-yl amine
PubChem CID 66024
IUPAC-Name N-benzylpropan-2-amin
SMILES CC(C)NCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Isopropylbenzylamine
Dichte 0.91
Siedepunkt 199°C to 201°C
Flammpunkt 87°C (190°F)
Brechungsindex 1.502
Menge 500 g
Formelmasse 149.24
Reinheit (%) 97%