Learn More
N-Hydroxy-1,8-naphthalimid, 97 %
Artikelnummer. 11490667
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es wird in der chemischen Forschung und als chemisches Zwischenprodukt eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7797-81-1
Summenformel C12H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 213.192
MDL-Nummer MFCD00065062
InChI-Schlüssel KTWCUGUUDHJVIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hydroxynaphthalimide, n-hydroxy-1,8-naphthalimide, naphthalimide, n-hydroxy, naphthalhydroxamic acid, 2-hydroxy-1h-benzo de isoquinoline-1,3 2h-dione, n-hydroxy-1,8-naphthalenedicarboximide, 2-hydroxy-1h-benz de isoquinoline-1,3 2h-dione, 2-hydroxybenzo de isoquinoline-1,3-dione, 1h-benz de isoquinoline-1,3 2h-dione, 2-hydroxy, unii-dzg9avw5v2
PubChem CID 82263
IUPAC-Name 2-Hydroxybenzo[de]Isochinolin-1,3-Dion
SMILES C1=CC2=C3C(=C1)C(=O)N(C(=O)C3=CC=C2)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Hydroxy-1,8-naphthalimide
Schmelzpunkt 283°C to 286°C
Menge 100 g
Beilstein 178595
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 213.19
Reinheit (%) 97%