Learn More
N-Hexylmethacrylat, 97 %, stab. Mit100 ppm4 -Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11312507
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 142-09-6
Summenformel C10H18O2
Molekulargewicht (g/mol) 170.25
MDL-Nummer MFCD00015283
InChI-Schlüssel LNCPIMCVTKXXOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexyl methacrylate, n-hexyl methacrylate, hexyl 2-methyl-2-propenoate, methacrylic acid, hexyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, hexyl ester, unii-538b2q3hsv, ccris 4824, hexyl 2-methylacrylate, methacrylic acid hexyl ester, dsstox_cid_5406
PubChem CID 8872
IUPAC-Name hexyl 2-methylprop-2-enoate
SMILES CCCCCCOC(=O)C(C)=C
Specifications
Chemischer Name oder Material n-Hexyl methacrylate
Namenshinweis stabilized with 100ppm 4-methoxyphenol
Schmelzpunkt -57°C
Dichte 0.885
Siedepunkt 204°C
Flammpunkt 80°C (176°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.431
Menge 100 g
Beilstein 1754703
Formelmasse 170.25
Reinheit (%) 97%