Learn More
N-heptyl-4-hydroxybenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490044
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
n-Heptyl 4-hydroxybenzoate is used for inhibiting microbiological spoilage, used as preservatives, skin care, hair care.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Heptyl4-Hydroxybenzoat wird zur Hemmung mikrobiologischen Verderbs, als Konservierungsmittel, in der Hautpflege und Haarpflege verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Phenoxyethanol, Propylenglycol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1085-12-7
Summenformel C14H20O3
Molekulargewicht (g/mol) 236.31
MDL-Nummer MFCD00016481
InChI-Schlüssel ZTJORNVITHUQJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptylparaben, heptyl paraben, heptyl p-hydroxybenzoate, n-heptyl 4-hydroxybenzoate, nipaheptyl, staypro ws 7, n-heptyl p-hydroxybenzoate, benzoic acid, 4-hydroxy-, heptyl ester, p-hydroxybenzoic acid heptyl ester, p-oxybenzoesaureheptylester
PubChem CID 14138
ChEBI CHEBI:34788
IUPAC-Name Heptyl4-hydroxybenzoat
SMILES CCCCCCCOC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Heptyl 4-hydroxybenzoate
Schmelzpunkt 46°C to 49°C
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,phenoxyethanol,propylene glycol. Insoluble in water.
Formelmasse 236.31
Reinheit (%) 98%