Learn More
n-Heptan, Umwelt-Gütegrad, ≥96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 L
4 x 1 L
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Im Bereich von unter einem Mikrometer gefilterte halogenierte Rückstände: 10 ng/l (GC-ECD)
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | n-Heptane |
Schmelzpunkt | -90°C |
Farbe | Farblos |
Aussehen | Colorless liquid |
Dichte | 0.684 g/cm3 at 20°C |
Siedepunkt | 97°C to 99°C |
Menge | 1 L |
Flammpunkt | -4°C (24°F) |
Zündpunkt | 215°C (419°F) |
Geruch | Petroleum-like |