Learn More
n-Heptan, ≥99 %, Rückstandsanalyse, für die Spurenanalyse polyaromatischer Kohlenwasserstoffe, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10683822
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
für die Rückstandsanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142-82-5
Summenformel C7H16
Molekulargewicht (g/mol) 100.21
MDL-Nummer MFCD00009544
InChI-Schlüssel IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
IUPAC-Name Heptan
SMILES CCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Heptane
Schmelzpunkt -91.0°C
Namenshinweis Tested for Trace Analysis of Polyaromatic Hydrocarbons
CAS Min. % 99.0
Azidität 0.002% max.
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.6830g/mL
Siedepunkt 98.0°C
Menge 1 L
Flammpunkt −4°C
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3850 to 1.3890
Prozentgehaltsbereich 99+%
Rückstand nach Verdampfung 0.0003% max.
Relative Dichte 0.683
Strukturformel CH3(CH2)5CH3
Viskosität 0.4 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 154
Wasser 0.001% max. (Coulometric)
Merck Index 15, 4694
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform
Formelmasse 100.2
Reinheit (%) ≥99%
Güte Rückstandsanalyse
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Heptane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.