Learn More
n-Heptan ≥99,5 %, ChromAR™ für HPLC, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 15733872
Click to view available options
2,5 l
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Geeignet für Flüssigkeitschromatographie und UV-Spektrophotometrie
  • Ultraviolette Absorption (1-cm-Zelle vs. Wasser):
    • bei 210 nm max. 1,0
    • bei 220 nm max. 0,1
    • bei 230 nm max. 0,02
    • bei 240 nm max. 0,01
    • bei 250 nm max. 0,005
Spezifikation
CAS 142-82-5
Azidität max. 0.0005 meq/g
Dichte 0.68 g/mL
Siedepunkt 98°C
Menge 2.5 L
Flammpunkt -4°C
Verpackung Glasflasche
Prozentgehaltsbereich min. 99.5%
Rückstand nach Verdampfung max. 0.0005%
Summenformel C7H16
MDL-Nummer MFCD00009544
UN-Nummer 1206
Wasser max. 0.01%
InChI-Schlüssel IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCC
IUPAC-Name Heptan
Molekulargewicht (g/mol) 100.21
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.