Learn More
N-Fmoc-S-Trityl-L-Cystein, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
It is potentially useful for proteomics studies, and solid phase peptide synthesis techniques. Cysteine is versatile amino acid involved with many biological processes, including the formation of disulfide bonds - a critical component of protein structure. This compound could be useful as an unusual amino acid analog to aid in the deconvolution of protein structure and function.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist potenziell nützlich für Proteomik-Studien und Festphasen-Peptidsyntheseverfahren. Cystein ist eine vielseitige Aminosäure, die an vielen biologischen Prozessen beteiligt ist, einschließlich der Bildung von Disulfid-Bindungen – ein kritischer Bestandteil der Proteinstruktur. Diese Verbindung könnte als ungewöhnliche Aminosäure analog zur Unterstützung bei der Dekonvolution von Proteinstruktur und -funktion nützlich sein.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in den meisten herkömmlichen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Es ist potenziell nützlich für Proteomik-Studien und Festphasen-Peptidsyntheseverfahren. Cystein ist eine vielseitige Aminosäure, die an vielen biologischen Prozessen beteiligt ist, einschließlich der Bildung von Disulfid-Bindungen – ein kritischer Bestandteil der Proteinstruktur. Diese Verbindung könnte als ungewöhnliche Aminosäure analog zur Unterstützung bei der Dekonvolution von Proteinstruktur und -funktion nützlich sein.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in den meisten herkömmlichen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Fmoc-S-trityl-L-cysteine |
Schmelzpunkt | 171°C to 173°C |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. Soluble in most organic solvents. |
Optische Drehung | +17° (c=1 in THF) |
Formelmasse | 585.71 |
Reinheit (%) | 95% |