Learn More
N-Fmoc-L-Methionin-Sulfoxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15439888
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76265-70-8
Summenformel C20H21NO5S
Molekulargewicht (g/mol) 387.45
MDL-Nummer MFCD00077064
InChI-Schlüssel CEHRSUBRZOGRSW-HSYKDVHTSA-N
Synonym fmoc-met o-oh, fmoc-l-methionine sulfoxide, 2s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-methylsulfinyl butanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-4-methanesulfinylbutanoic acid, ambotzfaa1405, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-methionine sulfoxide, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-l-methioninesulfoxid
PubChem CID 7408215
IUPAC-Name (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-4-methylsulfinylbutansäure
SMILES CS(=O)CC[C@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-L-methionine sulfoxide
Farbe Weiß
Menge 5 g
Formelmasse 387.45
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver