Learn More
N-Fmoc-L-Glutaminsäure-1-Benzylester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Fmoc-L-glutamic acid 1-benzyl ester |
Farbe | Weiß |
Formelmasse | 459.5 |
Reinheit (%) | 95% |
Menge | 5 g |
Physikalische Form | Pulver |