Learn More
N-Fmoc-L-Asparaginsäure 4-Methylester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15410649
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 145038-53-5
Summenformel C20H19NO6
Molekulargewicht (g/mol) 369.373
MDL-Nummer MFCD08458573
InChI-Schlüssel HSOKCYGOTGVDHL-KRWDZBQOSA-N
Synonym fmoc-asp ome-oh, fmoc-l-aspartic acid 4-methyl ester, fmoc-aspartic acid 4-methyl ester, fmoc-l-asp ome-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-methoxy-4-oxobutanoic acid, n-fmoc-l-aspartic acid 4-methyl ester, n-, a-fmoc-l-aspartic acid, a-methyl ester
PubChem CID 45382185
IUPAC-Name (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-4-methoxy-4-oxobutansäure
SMILES COC(=O)CC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-L-aspartic acid 4-methyl ester
Menge 1 g
Formelmasse 369.37
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest