Learn More
N-Fmoc-L-Alanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
44.73 CHF - 145.27 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 35661-39-3 |
---|---|
Summenformel | C18H17NO4 |
Molekulargewicht (g/mol) | 311.337 |
MDL-Nummer | MFCD00037139 |
InChI-Schlüssel | QWXZOFZKSQXPDC-NSHDSACASA-N |
Synonym | fmoc-ala-oh, fmoc-l-alanine, fmoc-l-alpha-alanine, 9-fmoc-l-alanine, fmoc-l-ala-oh, n-fmoc-l-alanine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-alanine, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-alanine, fmoc-alanine, fmoc-l-ala |
PubChem CID | 6364642 |
IUPAC-Name | (2S)-2-(9H-Fluor-9-ylmethoxycarbonylamino)propansäure |
SMILES | CC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15415768
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H59438.06 |
5 g |
44.73 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15425768
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H59438.14 |
25 g |
145.27 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
N-Fmoc-L-alanine is potentially useful for proteomics studies and solid phase peptide synthesis techniques. Alanine is one of the simplest amino acids - a methyl group as the side chain. This small side chain confers a high degree of flexibility when incorporated into a polypeptide chain. The Fmoc group is typically removed with a base such as pyridine - an orthogonal de-protection strategy to the acid labilie Boc group.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenN-Fmoc-L-Alanin ist potenziell nützlich für Proteomikstudien und Festphasen-Peptidsyntheseverfahren. Alanin ist eine der einfachsten Aminosäuren – eine Methylgruppe als Seitenkette. Diese kleine Seitenkette bietet ein hohes Maß an Flexibilität bei der Integration in eine Polypeptidkette. Die Fmoc-Gruppe wird in der Regel mit einer Base wie Pyridin entfernt – eine orthogonale De-Protektionsstrategie zur Säure-Labilie-Boc-Gruppe.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Chemische Identifikatoren
35661-39-3 | |
311.337 | |
QWXZOFZKSQXPDC-NSHDSACASA-N | |
6364642 | |
CC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13 |
C18H17NO4 | |
MFCD00037139 | |
fmoc-ala-oh, fmoc-l-alanine, fmoc-l-alpha-alanine, 9-fmoc-l-alanine, fmoc-l-ala-oh, n-fmoc-l-alanine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-alanine, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-alanine, fmoc-alanine, fmoc-l-ala | |
(2S)-2-(9H-Fluor-9-ylmethoxycarbonylamino)propansäure |
Spezifikation
N-Fmoc-L-alanine | |
147°C to 153°C | |
MFCD00037139 | |
fmoc-ala-oh, fmoc-l-alanine, fmoc-l-alpha-alanine, 9-fmoc-l-alanine, fmoc-l-ala-oh, n-fmoc-l-alanine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-alanine, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-alanine, fmoc-alanine, fmoc-l-ala | |
QWXZOFZKSQXPDC-NSHDSACASA-N | |
CC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13 | |
311.337 | |
311.34 |
35661-39-3 | |
C18H17NO4 | |
2225975 | |
Soluble in water. | |
−18° (c=1 in DMF) | |
(2S)-2-(9H-Fluor-9-ylmethoxycarbonylamino)propansäure | |
6364642 | |
95% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 252-660-6
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Kühl lagern
RUO – Research Use Only