Learn More
N-Fmoc-D-Prolin, 98+%, kann bis zu ca. 5 % Wasser betragen, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
In organic synthesis, N-Fmoc-D-proline are often employed as important intermediates in various areas such as peptide synthesis, asymmetric synthesis, medicinal chemistry, and polymer chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
In der organischen Synthese werden N-Fmoc-D-Proline häufig als wichtige Zwischenprodukte in verschiedenen Bereichen wie Peptidsynthese, asymmetrische Synthese, medizinische Chemie und Polymerchemie eingesetzt.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
In der organischen Synthese werden N-Fmoc-D-Proline häufig als wichtige Zwischenprodukte in verschiedenen Bereichen wie Peptidsynthese, asymmetrische Synthese, medizinische Chemie und Polymerchemie eingesetzt.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Fmoc-D-proline |
Schmelzpunkt | 110°C to 116°C |
Hinweise zum Prozentgehalt | Kann bis zu ≈5 % Wasser enthalten |
Menge | 25 g |
Formelmasse | 337.38 |
Reinheit (%) | ≥98% |