Learn More
N-Fmoc-D-Pipecolsäure, ≥ 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15453928
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101555-63-9
Summenformel C21H21NO4
Molekulargewicht (g/mol) 351.402
MDL-Nummer MFCD00235899
InChI-Schlüssel CKLAZLINARHOTG-LJQANCHMSA-N
Synonym fmoc-d-pipecolic acid, fmoc-d-pip-oh, fmoc-d-hopro-oh, d-1-fmoc-pipecolinic acid, fmoc-d-piperidine-2-carboxylic acid, fmoc-d-homopro-oh, d-n-fmoc-pipecolic acid, r-n-fmoc-piperidine-2-carboxylic acid, r-1-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl piperidine-2-carboxylic acid, fmoc-d-homoproline
PubChem CID 6958378
IUPAC-Name (2R)-1-(9H-Fluor-9-ylmethoxycarbonyl)piperidin-2-carbonsäure
SMILES C1CCN(C(C1)C(=O)O)C(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-D-pipecolic acid
Schmelzpunkt 154°C to 159°C
Farbe Braun bis Weiß
Menge 1 g
Formelmasse 351.4
Reinheit (%) ≥96%
Physikalische Form Fest