Learn More
N-Ethylmorpholin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10745041
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-74-3
Summenformel C6H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 115.17
MDL-Nummer MFCD00006177
InChI-Schlüssel HVCNXQOWACZAFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-ethylmorpholine, morpholine, 4-ethyl, ethylmorpholine, n-ethylmorfolin, n-ethyl morpholine, n-ethylmorfolin czech, unii-ecm0g991fq, n-ethyl-morpholine, ccris 4818, ecm0g991fq
PubChem CID 7525
IUPAC-Name 4-Ethylmorpholin
SMILES CCN1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Ethylmorpholine
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -63.0°C
Farbe Braun-Grau bis cremefarben
Dichte 0.9000g/mL
Siedepunkt 139.0°C
Flammpunkt 27°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4400 to 1.4420
Menge 500 mL
Beilstein 27, 6
Fieser 01,383
Relative Dichte 0.9
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,acetone and benzene
Formelmasse 115.17
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver