Learn More
N-(Ethoxycarbonyl)-nortropinon, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11313287
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32499-64-2
Summenformel C10H15NO3
Molekulargewicht (g/mol) 197.234
MDL-Nummer MFCD00078171
InChI-Schlüssel ANEJUHJDPGTVIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-oxo-8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylate, n-ethoxycarbonyl nortropinone, n-carbethoxy-4-nortropinone, n-carbethoxy-4-tropinone, 8-ethoxycarbonyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 3-oxo-8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylic acid ethyl ester, 8-azabicyclo 3.2.1 octane-8-carboxylic acid, 3-oxo-, ethyl ester, 8-ethoxycarbonyl-8-azabicyclo 3.2.1 octane-3-one, n-carbethoxynortropinone
PubChem CID 401882
IUPAC-Name Ethyl 3-Oxo-8-Azabicyclo[3.2.1]Octan-8-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)N1C2CCC1CC(=O)C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(Ethoxycarbonyl)nortropinone
Siedepunkt 152°C to 153°C (11 mmHg)
Brechungsindex 1.4895
Menge 25 g
Beilstein 1530944
Formelmasse 197.23
Reinheit (%) 99%